Learn More
Clorhidrato de etil-d5-amina, CDN
Código de producto. 30322409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30322409 1 g 1 g
30312165 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322409 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND00161G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl-D5-Amine Hydrochloride
CAS 284474-81-3
Fórmula molecular C2 D5 H2 N . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethylamine-d5 Hydrochloride, Ethyl-d5-amine HCl
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3,2D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N
Nombre IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 86.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0659 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity