Learn More
Alcohol etílico-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-d5 |
| CAS | 1859-08-1 |
| Fórmula molecular | C2 2H5 H O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 51.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 51.0732 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |