Learn More
Acrilato de etilo-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylic Acid Ethyl Ester-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 35717-06-7 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H3 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, ethyl-d5 ester (9 CI), Acrylic acid, ethyl-d5 ester, 2-Propenoic acid ethyl-d5 ester, Acrylic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 Acrylate, Ethyl Acrylate-d5, Acrylic Acid Ethyl Ester-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Prop-2-enoato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 105.1466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0838 g/mol |
| Mostrar más |