Learn More
Cloroformiato de etilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-d3 Chloroformate |
| CAS | 70907-86-7 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H2 Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Carbonochloridic Acid Ethyl-d3 Ester, Cathyl Chloride, Chloroformic Acid Ethyl-d3 Ester, Chloro Ethyl-d3 Formate, Chlorocarbonic Acid Ethyl-d3 Ester, Ethoxycarbonyl-d3 Chloride, Ethyl-d3 Carbonochloridate, Ethyl-d3 Chloridocarbonate, Ethyl-d3 Chlorocarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])COC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de 2,2,2-trideuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 111.542 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.017 |