Learn More
Etil D-Lactato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl D-Lactate |
| CAS | 7699-00-5 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (+)-Ethyl 2-Hydroxypropanoate, (+)-Ethyl 2-Hydroxypropionate, (R)-(+)-Lactic Acid Ethyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl Lactate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | etil (2R)-2-hidroxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |