Learn More
Ciclopropilcarboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30388310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388310 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30388310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90905010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC ciclopropanocarboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681