Learn More
Ciclopropilcarboxilato de etilo-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major) |
| CAS | 1794783-51-9 |
| Fórmula molecular | C6H5D5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d5, NSC 60696-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0995 |