Learn More
Ciclopropilcarboxilato de etilo-d5 (principal), TRC
Código de producto. 30375181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30375181 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30375181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE909053250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major)
CAS 1794783-51-9
Fórmula molecular C6H5D5O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d5, NSC 60696-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2,5D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)OCC
Nombre IUPAC 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropano-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 119.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0995
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.