Learn More
Ciclopropilcarboxilato de etilo-d5 (principal), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major) |
| CAS | 1794783-51-9 |
| Fórmula molecular | C6H5D5O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d5, NSC 60696-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0995 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?