Learn More
Ciclopropilcarboxilato de etilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d4 |
| CAS | 927810-77-3 |
| Fórmula molecular | C6H6D4O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d4, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d4, NSC 60696-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(C(=O)OCC)C1([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0932 |