Learn More
Ciclopropanocarboxilato de etilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10284860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284860 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10284860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118351000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4606-07-9
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00001282
Clave InChI LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
PubChem CID 78351
Nombre IUPAC ciclopropanocarboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyclopropanecarboxylate
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 129°C to 133°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O2
Fórmula lineal C3H5CO2C2H5
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 4
Fieser 08,222
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.