Learn More
Ciclopropanocarboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416676 25 g 25 g
11426676 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24870.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4606-07-9 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropanocarboxilato de etilo es un reactivo utilizado en la adición de ciclopropano. Actúa como reactivo de anulación para la conversión de aromáticos a 2-metilindanonas en condiciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4606-07-9
Número MDL MFCD00001282
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyclopropanecarboxylate
Densidad 0.96
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Fórmula molecular C6H10O2
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 2039752
Sinónimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Información de solubilidad Not miscible in water.
Clave InChI LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC ciclopropanocarboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyclopropanecarboxylate