Learn More
Ciclohexilidenacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476057 5 g 5 g
11486057 25 g 25 g
11496057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25073.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1552-92-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Ethyl cyclohexylideneacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexilidenacetato de etilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1552-92-7
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00017627,MFCD00963857
Clave InChI MCWDXHYYYNGYGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl cyclohexylideneacetate, acetic acid, cyclohexylidene-, ethyl ester, ethyl 2-cyclohexylidenacetate, cyclohexylideneacetic acid ethyl ester, ethoxycarbonylmethylenecyclohexane, .delta.1,.alpha.-cyclohexaneacetic acid, ethyl ester, acmc-20ahxr, ethylcyclohexylidenacetate, .delta.1, ethyl ester, ethyl2-cyclohexylideneacetate
PubChem CID 73776
Nombre IUPAC 2-ciclohexilidenacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyclohexylideneacetate
Punto de ebullición 48°C to 49°C (0.02 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%