Learn More
Ciclohexanecarboxilato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357765 25 g 25 g
11347765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02622.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3289-28-9 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Ethyl cyclohexanecarboxylate is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexanecarboxilato de etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3289-28-9
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00041734
Clave InChI JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl cyclohexylformate, ethyl hexahydrobenzoate, cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethoxycarbonylcyclohexane, ethyl cyclohexylcarboxylate, ethyl cyclohexanoate, fema no. 3544, ethyl cyclohexylmethanoate, ethyl cyclohexanocarboxylate
PubChem CID 18686
Nombre IUPAC ciclohexanecarboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyclohexanecarboxylate
Densidad 0.936
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Beilstein 2042698
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza ≥98%