Learn More
Sal de potasio de cianoglilato-2-oxima de etilo, TRC
Código de producto. 30370229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370229 10 g -
30371028 5 g -
30369838 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93785010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158014-03-0
Fórmula molecular C5H6N2O3K
Peso molecular (g/mol) 181.2
Sinónimo Acetic acid, 2-cyano-2-(hydroxyimino)-, ethyl ester, potassium salt (1:1) (ACI), Acetic acid, cyano(hydroxyimino)-, ethyl ester, potassium salt (9CI), 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester potassium salt, Ethyl 2-(hydroxyimino)cyanoacetate potassium salt, Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate potassium salt, Ethyl 2-cyano-2-oximinoacetate potassium salt, Ethyl cyanoglyoxylate oxime potassium salt, Ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime potassium salt, Ethyl α-cyano-α-oximinoacetate potassium salt
SMILES [K+].CCOC(=O)C(=N[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyanoglyxylate-2-oxyme Potassium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9937