Learn More
Cianoformiato de etilo, TRC
Código de producto. 30374065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374065 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30374065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90782010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyanoformate
CAS 623-49-4
Fórmula molecular C4 H5 N O2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C#N
Nombre IUPAC cianoformiato de etilo
Peso molecular (g/mol) 99.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.032