Learn More
Cianoformato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332777 5 g 5 g
11342777 25 g 25 g
11352777 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15777.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Ethyl cyanoformate is used as reagent in the preparation of N-substituted amindinoformic acid and ethyl-4-quinazoline -2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoformato de etilo se utiliza como reactivo en la preparación de ácido amindinofórmico N-sustituidos y etil-4-quinazolina -2-carboxilato.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-49-4
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00001836
Clave InChI MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
Nombre IUPAC cianoformiato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl cyanoformate
Densidad 1.003
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Índice de refracción 1.382
Cantidad 5 g
Número UN UN3275
Beilstein 635955
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 99%