Learn More
Cianoformato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10436920 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10436920 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10347130 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    54.65€ / 10 g
    Ahorro 9.65€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-49-4
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00001836
Clave InChI MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
Nombre IUPAC cianoformiato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyanoformate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCO2C2H5
Índice de refracción 1.3810 to 1.383
Cantidad 10 g
Beilstein 02, 547
Fieser 07,145
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl cyanoformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.