Learn More
Cianoetilfenilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyanoethylphenylacetate |
| CAS | 718-71-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-Cyano-α-ethyl-Benzeneacetic Acid Ethyl Ester, Butyric acid, 2-cyano-2-phenyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl cyanoethylphenylacetate, NSC 69121 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-13(10-14,12(15)16-4-2)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2-fenilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1103 |