Learn More
Cianoacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30373097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373097 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30373097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE905555100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyanoacetate
CAS 105-56-6
Fórmula molecular C5H7NO2
Cantidad 100 g
Sinónimo Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC#N
Nombre IUPAC etilo 2-cianoacetato
Peso molecular (g/mol) 113.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0477