Learn More
Cianoacetato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyanoacetate |
| CAS | 105-56-6 |
| Fórmula molecular | C5H7NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | etilo 2-cianoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 113.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0477 |