Learn More
Cianoacetato de etilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410413 500 g 500 g
11420413 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11498.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Cyanoacetate is a building block for the synthesis of heterocycles and are are used as drugs. It is also used as Pharmaceutical intermediates, or Oil soluble couplers of film raw material . It is also used as a reagent in labelled pyrimidine and purine synthesis. It is used as an intermediate of fine chemicals such as medicine and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoacetato es un compuesto básico para la síntesis de heterociclos y se utiliza como medicamento. También se utiliza como intermedio farmacéutico o acoplamiento soluble en aceite de la materia prima de las películas. También se utiliza como reactivo en la síntesis marcada de pirimidina y purina. Se utiliza como intermedio de productos químicos finos como los medicamentos y los colorantes.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua. Mayormente soluble en disolventes orgánicos como el cloroformo y el acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles: ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-56-6
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00001940
Clave InChI ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
Nombre IUPAC etilo 2-cianoacetato
SMILES CCOC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cyanoacetate
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.063
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Weak
Fórmula lineal NCCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.418
Cantidad 500 g
Beilstein 605871
Índice Merck 14,3786
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. Mostly soluble in organic solvents such as chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl cyanoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate