Learn More
Cianoacetato de etilo-3-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyanoacetate-3-13C |
| CAS | 698387-41-6 |
| Fórmula molecular | C413CH7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester-13C, Cyanoacetic Ester-13C, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C, NSC 8844-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i4+1 |
| SMILES | N#[13C]CC(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(ciano)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 114.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.05 |