Learn More
Cianoacetato de etilo-2,3-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyanoacetate-2,3-13C2 |
| CAS | 1329809-26-8 |
| Fórmula molecular | 13C2 C3 H7 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C2, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C2, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester-13C2, Cyanoacetic Ester-13C2, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C2, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C2, NSC 8844-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1 |
| SMILES | CCOC(=O)[13CH2][13C]#N |
| Nombre IUPAC | 2-(azanilidino(113C)metil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 115.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.054 |