Learn More
Ciano(hidroxiimino)acetato de etilo, TRC
Código de producto. 30380653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380653 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30380653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91884050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate
CAS 3849-21-6
Fórmula molecular C5H6N2O3
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Hydroxyimino)cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)ethanoate, Ethyl 2-Cyano-2-oximinoacetate, Ethyl 2-Hydroxyimino-2-cyanoacetate, Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxylate Oxime, Ethyl Cyanoglyoxylate-2-oxime, Ethyl alpha-Cyano-alpha-oximinoacetate, NSC 137667, NSC 41021, NSC 42116, Oxyma Pure, (E)-Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0378