Learn More
Acetato de ciano(etoximetileno) de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate |
| CAS | 94-05-3 |
| Fórmula molecular | C8H11NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(ethoxymethylene)acetate, Ethyl 2-Cyano-3-(ethyloxy)-2-propenoate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxypropenoate, Ethyl 2-ethoxymethylidenecyanoacetate, Ethyl 3-Ethoxy-2-cyanoacrylate, Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, Ethyl Cyano(ethoxymethylidene)acetate, Ethyl alpha-(Ethoxymethylene)-alpha-cyanoacetate, NSC 27797, NSC 31579, NSC 62026 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC=C(C#N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-3-etoxiprop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0739 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?