Learn More
Ciano(2-nitrofenil)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 65548-02-9 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)9(7-12)8-5-3-4-6-10(8)13(15)16/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2-(2-nitrofenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0641 |