Learn More
Crotonato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Crotonate |
| CAS | 623-70-1 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (E)-Crotonic Acid Ethyl Ester, (E)-2-Butenoic Acid Ethyl Ester, (E)-Ethyl but-2-enoate, Ethyl (E)-2-Butenoate, Ethyl (E)-Crotonate, Ethyl trans-2-Butenoate, Ethyl trans-Crotonate, trans-2-Butenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C |
| Nombre IUPAC | etil (E)-but-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |