Learn More
Crotonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424194 100 g 100 g
11434194 500 g 500 g
11444194 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12529.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ethyl crotonate is used as a solvent for cellulose esters as well as a plasticizer for acrylic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El crotonato de etilo se utiliza como disolvente para ésteres de celulosa, así como plastificador para resinas acrílicas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-70-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00009289
Clave InChI ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Sinónimo ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
Nombre IUPAC etil (E)-but-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl crotonate
Densidad 0.918
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1862
Beilstein 635834
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl crotonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (E)-crotonate