Learn More
Cumarin-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414254 5 g 5 g
11404254 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12553.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1846-76-0
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.208
Número MDL MFCD00016964
Clave InChI XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 15800
Nombre IUPAC 2-oxocromen-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl coumarin-3-carboxylate
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 5 g
Beilstein 200147
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.