Learn More
Cumarin-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404254 1 g 1 g
11414254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12553.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1846-76-0
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.208
Número MDL MFCD00016964
Clave InChI XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 15800
Nombre IUPAC 2-oxocromen-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl coumarin-3-carboxylate
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 1 g
Beilstein 200147
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%