Learn More
Clofibrato de etilo-d4 (4-clorofenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clofibrate-d4 |
| CAS | 1189654-03-2 |
| Fórmula molecular | C12 2H4 H11 Cl O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8 H,4H2,1-3H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)(C)C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenoxi)-2-metilpropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0961 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |