Learn More
Clorhidrato de etilo cis-2-amino-1-ciclopentano carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093690 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10093690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298392500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Punto de fusión 97.0°C to 100.0°C
Nombre de nota 99%
CAS 142547-15-7
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C8H16ClNO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00800503
Sinónimo ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, rel-1r,2s-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate hcl, cis-ethyl 2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl2-aminocyclopentanecarboxylatehydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochlorid, 1r*,2s*-ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI RYBMXCZWUCHLJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CCCC1N
Nombre IUPAC etil (1R,2S)-2-aminociclopentano-1-carboxilato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 193.67
Cantidad 250 mg
PubChem CID 2725067
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino