Learn More
Etil cis-2-amino-1-ciclohexanecarboxilato hidrocloruro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781711 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10791711 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265640010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1127-99-7 | C9H17NO2·HCl | 207.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1127-99-7
Fórmula molecular C9H17NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 207.7
Número MDL MFCD00144280
Clave InChI XMQSOBPCWYVZSW-WLYNEOFISA-N
Sinónimo ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, cis-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, hydrochloride, cis, ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hcl salt, ethyl cis-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl 2s,1r-2-aminocyclohexanecarboxylate, chloride
PubChem CID 2724641
Nombre IUPAC etil (1R,2S)-2-aminociclohexano-1-carboxilato;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Punto de fusión 128°C to 135°C
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o fragmentos