Learn More
Cinamato de etilo, TRC
Código de producto. 30379305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379305 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30379305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9039605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamic acid ethylester
CAS 103-36-6
Fórmula molecular C11 H12 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethyl Benzylidene Acetate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, Cinnamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Ethyl 3-phenylacrylate, Ethyl benzylideneacetate, Ethyl cinnamate, NSC 6773, SemaSORB 9827
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
SMILES CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.