Learn More
Cinamato de etilo, TRC
Código de producto. 30387307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387307 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30387307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE903960100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamic acid ethylester
CAS 103-36-6
Fórmula molecular C11 H12 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Ethyl Benzylidene Acetate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, Cinnamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Ethyl 3-phenylacrylate, Ethyl benzylideneacetate, Ethyl cinnamate, NSC 6773, SemaSORB 9827
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
SMILES CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837