Learn More
Cinamato de etilo, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11428253 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11428253 25 mL Frasco de vidrio ámbar 25 ML
1 options
Código de producto. 11428253 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/1250/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 103-36-6
Punto de fusión 6.5°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 271°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12O2
Número MDL 9189
Cantidad 25 mL
Sinónimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
Clave InChI KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 176.215
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21g/mol
Forma física Líquido