Learn More
Cinamato de etilo, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994981 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10605012 100 g Frasco de vidrio 100 g
10615012 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150530025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    186.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 32.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-36-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.21
Clave InChI KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cinnamate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 6.5°C to 7.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0460g/mL
Punto de ebullición 271.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.5580 to 1.5610
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15,2299
Gravedad específica 1.046
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 98% trans
Forma física Líquido