Learn More
Cinamato de etilo, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469713 2500 g 2500 g
11445363 100 g 100 g
11459713 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12906.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.82€
    369.65€ / 2500 g
    Ahorro 80.17€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cinamato de etilo se utiliza en el intermediario médico, como intermediario farmacéutico y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-36-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00009189
Clave InChI KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cinnamate
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Índice de refracción 1.559
Cantidad 2500 g
Beilstein 1238804
Índice Merck 14,2299
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza ≥98%