Learn More
Crisantemato etílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475958 100 g 100 g
15465958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59589.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-41-6
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00001304
Clave InChI VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
Nombre IUPAC etil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chrysanthemate
Color Amarillo
Densidad 0.906 g/mL
Punto de ebullición 112°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.4615
Cantidad 100 g
Beilstein 2045740
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido