Learn More
Crisantemato de etilo, 95 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447560 500 g Frasco de vidrio 500 g
10127303 25 g Frasco de vidrio 25 g
10437560 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10447560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156065000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-41-6 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-41-6
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00001304
Clave InChI VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
Nombre IUPAC etil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chrysanthemate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 112°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4590 to 1.461
Cantidad 500 g
Beilstein 09, II, 45
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido