Learn More
Cloroformiato de etilo, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145777 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145777 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10038834 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10145777 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430798000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-41-3
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Número MDL MFCD00000644
Clave InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de etilo
SMILES CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroformate
Punto de fusión -81.0°C
Color Blanco
Densidad 1.1350g/mL
Punto de ebullición 94.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Diethyl carbonate (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal ClCO2C2H5
Índice de refracción 1.3950 to 1.3960
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15,3839
Gravedad específica 1.135
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.46 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.