Learn More
Cloroformiato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2,5 LT
5 ML
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944891 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10266190 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10167613 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10407950 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11944891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181080025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-41-3
Clave InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de etilo
SMILES CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroformate
Punto de fusión -81.0°C
Densidad 1.1350g/mL
Punto de ebullición 94.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5ClO2
Fórmula lineal ClCO2C2H5
Índice de refracción 1.3950 to 1.3960
Cantidad 2.5 L
Beilstein 03,1
Fieser 01,364; 02,193; 04,228; 05,294; 07,147; 09,214; 12,223
Índice Merck 15,3839
Gravedad específica 1.135
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 108.52
Viscosidad 0.46 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl chloroformate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.