Learn More
Cloroformiato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456730 5 g 5 g
11466730 100 g 100 g
11476730 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11456730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06311.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de etilo se utiliza como reactivo para investigar la conversión estereoquímica de fármacos antinflamatorios quirales no esteroideos durante la reacción de derivatización. También se utiliza con amoníaco y cloruro cianúrico para convertir ácidos carboxílicos en nitrilos. Se usa para desarrollar una estrategia de patrones flexibles con la que se consigue crear plantillas a escala nanométrica gracias a la técnica de nanolitografía dip-pen.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Refrigerar. Incompatible con el calor, la humedad y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-41-3
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.521
Número MDL MFCD00000644
Clave InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de etilo
SMILES CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroformate
Punto de fusión -81°C
Densidad 1.136
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.395
Cantidad 5 g
Número UN UN1182
Beilstein 385653
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3784
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 97%