Learn More
Clorofluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492267 5 g 5 g
11402277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14196.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-56-9
Fórmula molecular C4H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 140.538
Número MDL MFCD00039333
Clave InChI WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chlorofluoroacetate, acetic acid, chlorofluoro-, ethyl ester, chlorofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chloro fluoro acetate, ethyl fluorochloroacetate, acetic acid, 2-chloro-2-fluoro-, ethyl ester, acmc-1csjg, ksc492m6l, ethyl 2-chloro-2-fluoro-acetate
PubChem CID 101668
Nombre IUPAC 2-cloro-2-fluoroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chlorofluoroacetate
Densidad 1.225
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.396
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1748679
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.54
Porcentaje de pureza 98%