Learn More
Clorodifluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422347 25 g 25 g
11432347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14232.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 383-62-0 | C4H5ClF2O2 | 158.529 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-62-0
Fórmula molecular C4H5ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 158.529
Número MDL MFCD00013662
Clave InChI GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chlorodifluoroethanoate, acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester, ethylchlorodifluoroacetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl 2-chloro-2,2-difluoro-acetate, pubchem12573, ethyl chlordifluoroacetate, acmc-1cr8n
PubChem CID 67843
Nombre IUPAC 2-cloro-2,2-difluoroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chlorodifluoroacetate
Densidad 1.252
Punto de ebullición 96°C to 97°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.358
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 1761413
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.53
Porcentaje de pureza 98%