Learn More
Cloroacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30138691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138691 1 g 1 g
30135031 100 g 100 g
30004798 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9017801G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-39-5
Fórmula molecular C4 H7 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 122.55
Sinónimo Chloroacetic Acid-Ethyl Ester, Acetic acid, chloro-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroacetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate, Ethyl α-chloroacetate, NSC 8833
Nombre IUPAC 2-cloroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Chloroacetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0135