Learn More
Cloroacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482997 2500 g 2500 g
11462997 100 g 100 g
11472997 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15554.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloroacetato de etilo es un reactivo que se utiliza en la preparación de los heterociclos de 5 miembros. Se utiliza como intermediario farmacéutico y orgánico. Se utiliza como disolvente para la síntesis orgánica.
Solubilidad
soluble en agua 20 g/l (20 °C).
Notas
incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-39-5
Fórmula molecular C4H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 122.548
Número MDL MFCD00000932
Clave InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
Nombre IUPAC 2-cloroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroacetate
Punto de fusión -26°C
Densidad 1.159
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 54°C (149°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.421
Cantidad 2500 g
Número UN UN1181
Beilstein 506455
Índice Merck 14,3783
Información de solubilidad Soluble in water 20g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 99%