Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etilcelulosa, contenido de etoxil 48 %, 10 cps
Código de producto. 10440471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440471 250 g Frasco de vidrio 250 g
10450471 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10440471 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190962500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-57-3
Fórmula molecular C23H24N6O4
Peso molecular (g/mol) 448.483
Número MDL MFCD00131037
Clave InChI ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
Nombre IUPAC 2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cellulose
Color Blanco a amarillo
Nombre de nota Ethoxyl Content 48%, 10 Cps
Forma física Gránulos o polvo cristalino
Índice Merck 15, 3836
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 48 to 49.5% (ethoxyl)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.47
Viscosidad 8 to 11cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)