Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celulosa etílica
Código de producto. 15413737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15413737 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15413737 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H27621.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La celulosa etílica se utiliza como aditivo alimentario y como emulsionante. También se emplea para formar la película en revestimientos, adhesivos termofundibles y tintas de transferencia. Además, se usa como aglutinante, relleno, revestimiento de plástico y diluyente de color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl cellulose
CAS 9004-57-3
Densidad 1.14
Fórmula molecular C23H24N6O4
Índice de refracción 1.47
Número MDL MFCD00131037
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
Información de solubilidad Soluble in tetrahydrofuran,methyl acetate,ethanol,methanol,toluene,ethyl acetate,chloroform,esters,aromatic hydrocarbons,alcohols and ketones. Insoluble in water,glycerol and propane-1,2-diol.
Clave InChI ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Nombre IUPAC 2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 448.483
PubChem CID 166304