Learn More
Acetato de etilo Carbitol , TRC
Código de producto. 30378749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378749 25 g
30375724 50 g
30376233 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE49597525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-15-2
Fórmula molecular C8 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Acetate, Carbitol acetate, Diethylene Glycol Ethyl Ether Acetate, Ektasolve DE acetate, NSC 8702NSC 870
Nombre IUPAC 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
SMILES CCOCCOCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Carbitol Acetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049